1,10-Diioddecan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6497-10G OR6497-250G OR6497-50G
APOSOR6497-10GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR6497-10G APOSOR6497-250G APOSOR6497-50G
1,10-Diioddecan 98%
1,10-Diioddecan
Formel: C₁₀H₂₀I₂
MW: 394.08 g/mol
Siedepunkt: 197…200 °C/12mmHg
Melting Pt: 33…35 °C
Dichte: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001086
CAS-Nummer: 16355-92-3
EINECS: 240-415-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..