6-Chlor-1-hexanol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6510-100G OR6510-250G OR6510-50G
APOSOR6510-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR6510-100G APOSOR6510-250G APOSOR6510-50G
6-Chlor-1-hexanol 97+%
6-Chlor-1-hexanol
Formel: C₆H₁₃ClO
MW: 136.62 g/mol
Siedepunkt: 108…112 °C/14mmHg
Dichte: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002984
CAS-Nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge