N-Butylethylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR6518-25G OR6518-100G
APOSOR6518-25GEA 96.3 EUR InStock
APOSOR6518-25G APOSOR6518-100G
N-Butylethylendiamin 97%
N-Butylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Dichte: 0,836 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00025602
CAS-Nummer: 19522-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge