Bromacetamid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6592-5G OR6592-25G
APOSOR6592-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR6592-5G APOSOR6592-25G
Bromacetamid 96%
Bromacetamid
Formel: BrCH₂CONH₂
Melting Pt: 87…91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008025
CAS-Nummer: 683-57-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge