Cyclopentancarbonsäurechlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6700-100G OR6700-25G OR6700-5G
APOSOR6700-100GEA 380 EUR InStock
APOSOR6700-100G APOSOR6700-25G APOSOR6700-5G
Cyclopentancarbonsäurechlorid 98%
Cyclopentancarbonsäurechlorid
Formel: C₆H₉ClO
MW: 132.59 g/mol
Siedepunkt: 161…162 °C
Dichte: 1.091 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001370
CAS-Nummer: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8+3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge