4-Biphenylmethyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6777-1G OR6777-25G OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6777-1G APOSOR6777-25G APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Formel: C₁₃H₁₁Cl
MW: 202.69 g/mol
Melting Pt: 71…73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000917
CAS-Nummer: 1667-11-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge