Cyclohexyltriphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6822-100G OR6822-25G OR6822-5G
APOSOR6822-100GEA 401 EUR InStock
APOSOR6822-100G APOSOR6822-25G APOSOR6822-5G
Cyclohexyltriphenylphosphoniumbromid 97%
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₄H₂₆BrP
MW: 425.35 g/mol
Melting Pt: 265…267 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031667
CAS-Nummer: 7333-51-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge