1-Benzhydrylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6872-100G OR6872-50G
APOSOR6872-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR6872-100G APOSOR6872-50G
1-Benzhydrylpiperazin 97%
1-Benzhydrylpiperazin
Formel: C₁₇H₂₀N₂
Siedepunkt: 185 °C/2,25mmHg
Melting Pt: 88…93 °C
Flash-Pt: 115 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038379
CAS-Nummer: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge