1-(4-Bromphenyl)naphthalin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR70051-1G OR70051-5G
APOSOR70051-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR70051-1G APOSOR70051-5G
1-(4-Bromphenyl)naphthalin
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Formel: C₁₆H₁₁Br
MW: 283.17 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369916
CAS-Nummer: 204530-94-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge