3-Nitrobenzoylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7010-1G OR7010-5G
APOSOR7010-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR7010-1G APOSOR7010-5G
3-Nitrobenzoylacetonitril
3-Nitrobenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 21667-64-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge