4-(Hexyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7222-1G OR7222-25G OR7222-5G
APOSOR7222-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7222-1G APOSOR7222-25G APOSOR7222-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronsäure
4-(Hexyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₉BO₃
MW: 222.09 g/mol
Melting Pt: 85 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039027
CAS-Nummer: 121219-08-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge