2',4',5'-Trihydroxybutyrophenon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7290-1G OR7290-250MG OR7290-5G
APOSOR7290-1GEA 197 EUR InStock
APOSOR7290-1G APOSOR7290-250MG APOSOR7290-5G
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenon
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Melting Pt: 151 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020019
CAS-Nummer: 1421-63-2
EINECS: 215-824-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge