3-Hydroxypyridin-2-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR7552-1G OR7552-5G OR7552-25G
APOSOR7552-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7552-1G APOSOR7552-5G APOSOR7552-25G
3-Hydroxypyridin-2-carbonitril
3-Hydroxypyridin-2-carbonitril
Formel: C₆H₄N₂O
MW: 120.1088 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646135
CAS-Nummer: 932-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge