2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR7638-1G OR7638-5G
APOSOR7638-1GEA 185 EUR InStock
APOSOR7638-1G APOSOR7638-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Melting Pt: 128…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426048
CAS-Nummer: 849021-19-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge