2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR7753-1G OR7753-250MG OR7753-5G
APOSOR7753-1GEA 118 EUR InStock
APOSOR7753-1G APOSOR7753-250MG APOSOR7753-5G
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₉H₁₅ClN₂
MW: 186.69 g/mol
Melting Pt: 167…173 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052268
CAS-Nummer: 76195-82-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge