2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7757-25G OR7757-5G
APOSOR7757-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR7757-25G APOSOR7757-5G
2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861265
CAS-Nummer: 2538-61-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge