N-Benzylanthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7874-25G OR7874-50G
APOSOR7874-25GEA 155 EUR InStock
APOSOR7874-25G APOSOR7874-50G
N-Benzylanthranilsäure
N-Benzylanthranilsäure
Formel: C₁₄H₁₃NO₂
Melting Pt: 172…177 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020247
CAS-Nummer: 6622-55-5
EINECS: 229-572-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge