4-Pyridazincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
4-Pyridazincarbonsäure
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
MW: 124.10 g/mol
Melting Pt: 244 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011576
CAS-Nummer: 50681-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge