4-Methylumbelliferon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7969-10G OR7969-25G OR7969-100G
APOSOR7969-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR7969-10G APOSOR7969-25G APOSOR7969-100G
4-Methylumbelliferon
4-Methylumbelliferon
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176.17 g/mol
Melting Pt: 190…192 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006866
CAS-Nummer: 90-33-5
EINECS: 201-986-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge