Tetrakis(dimethylamino)diboron
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7996-100G OR7996-25G OR7996-5G
APOSOR7996-100GEA 190 EUR InStock
APOSOR7996-100G APOSOR7996-25G APOSOR7996-5G
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formel: C₈H₂₄B₂N₄
Siedepunkt: 55…57 °C/2,5mmHg
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 98,9 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00048012
CAS-Nummer: 1630-79-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge