2-Isobutylthiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR8109-100G OR8109-25G OR8109-5G
APOSOR8109-100GEA 207 EUR InStock
APOSOR8109-100G APOSOR8109-25G APOSOR8109-5G
2-Isobutylthiazol 98%
2-Isobutylthiazol
Formel: C₇H₁₁NS
Siedepunkt: 175 °C/760mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005334
CAS-Nummer: 18640-74-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge