5-Nitroindolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8333-10G OR8333-1G
APOSOR8333-10GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR8333-10G APOSOR8333-1G
5-Nitroindolin
5-Nitroindolin
Formel: C₈H₈N₂O₂
Melting Pt: 92…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005709
CAS-Nummer: 32692-19-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge