9-Bromphenanthren 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8571-25G OR8571-100G OR8571-1G
APOSOR8571-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR8571-25G APOSOR8571-100G APOSOR8571-1G
9-Bromphenanthren 98%
9-Bromophenanthrene
Formel: C₁₄H₉Br
Siedepunkt: 180…190 °C/2mmHg
Melting Pt: 60…64 °C
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001174
CAS-Nummer: 573-17-1
EINECS: 209-351-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge