5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8637-1G OR8637-10G OR8637-5G
APOSOR8637-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR8637-1G APOSOR8637-10G APOSOR8637-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol
Formel: C₇H₇IO₂
Melting Pt: 115…118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202863
CAS-Nummer: 773869-57-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge