2-Vinylnaphthalin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8644-25G OR8644-5G
APOSOR8644-25GEA 261 EUR InStock
APOSOR8644-25G APOSOR8644-5G
2-Vinylnaphthalin 97%
2-Vinylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀
MW: 154.21 g/mol
Siedepunkt: 128…131 °C/13mmHg
Melting Pt: 62…68 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00004125
CAS-Nummer: 827-54-3
EINECS: 212-573-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge