3-Aminomethylpyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8924-1G OR8924-250MG
APOSOR8924-1GEA 982 EUR InStock
APOSOR8924-1G APOSOR8924-250MG
3-Aminomethylpyridazine
3-Aminomethylpyridazine
Formel: C₅H₇N₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05664656
CAS-Nummer: 93319-65-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge