4-Isopropylbenzolsulfonylchlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR9000-100G OR9000-25G OR9000-5G
APOSOR9000-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR9000-100G APOSOR9000-25G APOSOR9000-5G
4-Isopropylbenzolsulfonylchlorid, technische Qualität
4-Isopropylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Siedepunkt: 142 °C/5mmHg
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041510
CAS-Nummer: 54997-90-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge