6-Methoxy-2-naphthaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR900156-100G OR900156-25G
APOSOR900156-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR900156-100G APOSOR900156-25G
6-Methoxy-2-naphthaldehyd 98%
6-Methoxy-2-naphthaldehyd
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081152
CAS-Nummer: 3453-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge