2,2-Dimethylmorpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR900257-1G OR900257-5G
APOSOR900257-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR900257-1G APOSOR900257-5G
2,2-Dimethylmorpholine 95%
2,2-Dimethylmorpholine
Formel: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09701959
CAS-Nummer: 147688-58-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge