4-Butoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR900343-100G OR900343-25G
APOSOR900343-100GEA 556 EUR InStock
APOSOR900343-100G APOSOR900343-25G
4-Butoxybenzonitril 98%
4-Butoxybenzonitril
Formel: C₁₁H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043482
CAS-Nummer: 5203-14-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge