4-Chromanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR900753-25G OR900753-5G
APOSOR900753-25GEA 289 EUR InStock
APOSOR900753-25G APOSOR900753-5G
4-Chromanol 97%
4-Chromanol
Formel: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006849
CAS-Nummer: 1481-93-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge