2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR902103-1G OR902103-25G OR902103-5G
APOSOR902103-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR902103-1G APOSOR902103-25G APOSOR902103-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridin 98%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridin
Formel: C₉H₆N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09863419
CAS-Nummer: 1152822-31-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge