5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR902555-10G OR902555-1G OR902555-5G
APOSOR902555-10GEA 647 EUR InStock
APOSOR902555-10G APOSOR902555-1G APOSOR902555-5G
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07357567
CAS-Nummer: 845546-13-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge