Nicotinamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9026-1G OR9026-10G
APOSOR9026-1GEA 22 EUR InStock
APOSOR9026-1G APOSOR9026-10G
Nicotinamidin Hydrochlorid
Nicotinamidin Hydrochlorid
Formel: C₆H₈ClN₃
MW: 157.60 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054326
CAS-Nummer: 7356-60-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge