4-Brombutyrylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR905872-100G OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR905872-100G APOSOR905872-25G
4-Brombutyrylchlorid 97%
4-Brombutyrylchlorid
Formel: C₄H₆BrClO
Siedepunkt: 101 °C/37mmHg
Dichte: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000753
CAS-Nummer: 927-58-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge