Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR906275-1G OR906275-250MG
APOSOR906275-1GEA 235 EUR InStock
APOSOR906275-1G APOSOR906275-250MG
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one 95%
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
Formel: C₈H₆O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01652340
CAS-Nummer: 3469-06-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge