cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR906811-10G OR906811-25G
APOSOR906811-10GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR906811-10G APOSOR906811-25G
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274343
CAS-Nummer: 4141-19-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge