5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isothiazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR908739-100MG OR908739-250MG
APOSOR908739-100MGEA 231 EUR InStock
APOSOR908739-100MG APOSOR908739-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isothiazole ≥98%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isothiazole
Formel: C₉H₁₄BNO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061126
CAS-Nummer: 1045809-78-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge