5-Chlor-8-methylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909168-1G OR909168-5G
APOSOR909168-1GEA 150 EUR InStock
APOSOR909168-1G APOSOR909168-5G
5-Chlor-8-methylchinolin 98%
5-Chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463515
CAS-Nummer: 78941-95-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge