2-Methoxy-N-methyanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909224-25G OR909224-5G
APOSOR909224-25GEA 567 EUR InStock
APOSOR909224-25G APOSOR909224-5G
2-Methoxy-N-methyanilin 95%
2-Methoxy-N-methyanilin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.1790 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093822
CAS-Nummer: 10541-78-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge