1-(4-Bromphenyl)cyclobutancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR909243-1G OR909243-5G
APOSOR909243-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR909243-1G APOSOR909243-5G
1-(4-Bromphenyl)cyclobutancarbonsäure 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁BrO₂
MW: 255.1078 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443165
CAS-Nummer: 151157-49-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge