4-Ethoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909510-100G OR909510-25G
APOSOR909510-100GEA 649 EUR InStock
APOSOR909510-100G APOSOR909510-25G
4-Ethoxybenzylamin 98%
4-Ethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02225920
CAS-Nummer: 6850-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge