5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909824-10G OR909824-1G OR909824-5G
APOSOR909824-10GEA 538 EUR InStock
APOSOR909824-10G APOSOR909824-1G APOSOR909824-5G
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol 98%
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085801
CAS-Nummer: 81386-30-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge