3-Methyl-2-oxovaleriansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR911420-1G OR911420-5G
APOSOR911420-1GEA 287 EUR InStock
APOSOR911420-1G APOSOR911420-5G
3-Methyl-2-oxovaleriansäure 95%
3-Methyl-2-oxovaleriansäure
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002582
CAS-Nummer: 1460-34-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge