m-Phenetidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR911840-25G OR911840-5G
APOSOR911840-25GEA 435 EUR InStock
APOSOR911840-25G APOSOR911840-5G
m-Phenetidin 95%
m-Phenetidin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 248
Dichte: 1.0666
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 621-33-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge