1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR911932-25G OR911932-5G
APOSOR911932-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR911932-25G APOSOR911932-5G
1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid 98%
1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₃ClN₂
Melting Pt: 162…166 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012950
CAS-Nummer: 530-47-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge