2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR911954-1G OR911954-5G
APOSOR911954-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR911954-1G APOSOR911954-5G
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol 95%
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2364-54-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge