5-Oxohexansäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR917515-100G OR917515-25G
APOSOR917515-100GEA 265 EUR InStock
APOSOR917515-100G APOSOR917515-25G
5-Oxohexansäure 98%
5-Oxohexansäure
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004412
CAS-Nummer: 3128-06-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge