Trichloressigsäureanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR918986-250G OR918986-50G
APOSOR918986-250GEA 536 EUR InStock
APOSOR918986-250G APOSOR918986-50G
Trichloressigsäureanhydrid 95%
Trichloressigsäureanhydrid
Formel: C₄Cl₆O₃
MW: 308.76 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C/60mmHg
Melting Pt: -2
Dichte: 1.69 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000793
CAS-Nummer: 4124-31-6
UN: 3265
ADR: 8 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge