Isopropylmethacrylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR919193-100G OR919193-25G
APOSOR919193-100GEA 256 EUR InStock
APOSOR919193-100G APOSOR919193-25G
Isopropylmethacrylat 95%
Isopropyl methacrylate
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048290
CAS-Nummer: 4655-34-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge